Learn More
Alfa Aesar™ Barium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Marca:  Alfa Aesar™ 046381.MD
Detalles adicionales : CAS : 168106-22-7 Peso : 0.00025kg Transport : UN number : 1759 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452677
  • 32.00€ / 250 miligramos
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
168106-22-7
699.614
VJUKAFJLZPVWME-UHFFFAOYSA-N
131725281
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ba]
C4H2BaF12N2O8S4
MFCD22200529
barium bis trifluoromethanesulfonimide, barium bis-triflimide
barium;1,1,1-trifluoro-N-(trifluoromethylsulfonyl)methanesulfonamide
Especificaciones
Barium bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
White to Yellow
250mg
C4H2BaF12N2O8S4
MFCD22200529
barium bis trifluoromethanesulfonimide, barium bis-triflimide
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ba]
699.614
697.6
Moisture sensitive
>300°C
168106-22-7
[(CF3SO2)2N]2Ba
UN1759
VJUKAFJLZPVWME-UHFFFAOYSA-N
barium;1,1,1-trifluoro-N-(trifluoromethylsulfonyl)methanesulfonamide
131725281
Solid
Videos
SDS Documentos