missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Löser™ Lector de códigos de barras

Asigne números de muestra a las mediciones del Osmómetro y del Criómetro. El lector de códigos de barras Loeser™ utiliza FuzzyScan-Logic para la detección automática de la mayoría de los tipos de código 1D.

Marca:  Löser™ SC15

Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg

Código de producto. 11910557

  • 448.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Uso y servicio sencillos con una sola mano
  •  - Programación sencilla de parámetros de escaneo especiales solo escaneando comandos de código de barras.
Especificaciones

Especificaciones

5 V=/300 mA
D-Sub de 9 pines
Serie
90 mm
0,15 kg
Escaneando ID de muestra con el Osmómetro de tipo 15
200 x 90 x 60 mm
Lector de códigos de barras
La mayoría de los códigos de barras 1D serán compatibles.
60 mm
200 mm
Ácido n-tris(hidroximetil)metil-2-amino-etanosulfónico (TES)
Osmómetro tipo 15.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales