Learn More
Interscience™ BagFilter Bolsa para licuadora 400 P
Código de producto. 10104074
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10104074 400 mL paquete de 500
1 options
Código de producto. 10104074 Proveedor Interscience™ N.º de proveedor 111425
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
BagFilter P es una bolsa con un filtro lateral no tejido, lo que la hace ideal para el pipeteo. La filtración es instantánea sin riesgo de contaminación cruzada.
  • Simplifica el pipeteo del filtrado
  • El pipeteo se realiza sin residuos gracias al filtro integrado
  • La filtración se realiza durante la mezcla
  • No es necesario esperar a que se sedimenten los residuos para pipetear
  • Sin contacto entre la muestra y el mezclador durante la homogeneización; evita la contaminación cruzada
  • Una bolsa para análisis completo
  • Conservar en un lugar templado y seco, protegido de la humedad y la luz.
  • Volumen de mezcla óptimo: de 50 a 300 ml
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Ninguno
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Contención y filtrado de la muestra durante la mezcla
Para utilizar con (equipo) BagMixer, DiluFlow
Material Plástico multicapa reforzado
Esterilidad Estéril
Sin látex Sí
Cantidad 500 bolsas
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +176 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °Cmáx a +80 °C
Grosor (imperial) 3 mil
Dimensiones (L x An) 190 x 300 mm
Longitud (imperial) 7,48 in
Anchura (imperial) 7,48 in
Anchura de bolsa para documentos (imperial) 7,48 in
Anchura de bolsa para documentos (métrico) 190 mm
Altura (imperial) 11,81 in
Altura (métrico) 300 mm
Tipo de producto Bolsa para mezclador
Capacidad (imperial) 0.7 pt.
Capacidad (métrico) 400 mL
Longitud (métrico) 190 mm
Anchura (métrico) 190 mm
Grosor (métrico) 72 μm