Learn More
Gibco™ Bacto™ Neopeptone
Uso con medios de cultivo deshidratados. Neopeptona BD Difco™ Bacto™ a partir de la digestión enzimática de proteínas.
Marca: Gibco™ 211680
Detalles adicionales : Peso : 10.49400kg
Descripción
- La neopeptona Bacto es un hidrolizado enzimático de leche bovina y proteína porcina de origen animal
- Este suplemento nutricional aporta vitaminas, nucleótidos, minerales y péptidos de diferentes tamaños a cualquier formulación de cultivo
- Se ha utilizado como componente de medios de cultivo en el cultivo de patógenos humanos, en particular Bordetella pertussis y estreptococos del grupo A
- También se utiliza con especies de Borrelia burgdorferi y Clostridium, para producir vacunas para aplicación en salud animal
- Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados, entre 2 °C y 25 °C
Entre las aplicaciones de la neopeptona Bacto se incluyen:
- Se recomienda para su uso en medios con el fin de detectar de hongos
- Proporciona nutrientes a espiroquetas y protozoos
- Fermentación microbiana
- Producción de vacunas para aplicaciones zoosanitarias
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. | |
Medios de cultivo deshidratados | |
Bacto™ | |
Origen animal, bovino y porcino |
Polvo | |
Producción de vacunas para aplicaciones zoosanitarias | |
10 kg |