Learn More
Gibco™ Bacto™ Malt Extract
Ingrediente de medios para detección de levadura y moho. El extracto de malta BD Difco™ forma parte de una amplia selección de medios deshidratados.
Marca: Gibco™ 218630
Detalles adicionales : Peso : 0.54210kg
Descripción
Debido al proceso de extracción, este suplemento con ausencia de origen animal aporta una elevada cantidad de carbohidratos a cualquier medio. El extracto de malta Bacto se ha utilizado con éxito en aplicaciones de fermentación microbiana.Especificaciones
LUO | |
Polvo | |
Frasco | |
Bacto™ | |
Cebada malteada sin componentes de origen animal |
Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. | |
Extracto de malta | |
Aplicaciones de fermentación microbiana | |
500 g |