Learn More
Invitrogen™ Bacteriophage M13 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (05), FITC, Invitrogen™
Mouse Recombinant Monoclonal Antibody
183.00€ - 491.00€
Especificaciones
| Antígeno | Bacteriophage M13 |
|---|---|
| Clon | 05 |
| Concentración | 0.1 mg/mL |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30019222
![]() |
Invitrogen™
MA552322 |
100 Tests |
491.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30019626
|
Invitrogen™
MA552323 |
25 Tests |
183.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Bacteriophage M13 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Bacteriophage M13 in Virus samples. It is validated for Flow CytometryEspecificaciones
| Bacteriophage M13 | |
| 0.1 mg/mL | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with no preservative | |
| M13 Bacteriophage. | |
| Primary | |
| 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
| 05 | |
| Flow Cytometry | |
| FITC | |
| Mouse | |
| Virus | |
| Enterobacteria phage M13 | |
| IgG1 | |
| Protein A | |
| Antibody |