missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Bacteriophage M13 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (05), FITC, Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30019222
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30019222 100 Tests paquete de 100
30019626 25 Tests paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30019222 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA552322

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Recombinant Monoclonal Antibody

Tail virion protein G7P (Bacteriophage M13) may initiate with G9P the virion concomitant assembly-budding process, by interacting with the packaging signal of the viral genome. The assembly-budding takes place at the host inner membrane. In turn, G7P and G9P are present at the end of the filamentous virion that emerges first from the bacterial host. Anti-Bacteriophage M13 Antibody is useful for researchers interested in HCP, Host Cell Membranes, Transmembrane Viruses, and E. coli bacteria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Bacteriophage M13
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 05
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado FITC
Formulación PBS with no preservative
Alias de gen Enterobacteria phage M13
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno M13 Bacteriophage.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.