Learn More
Honeywell™ Zapatos BACOU MARSH AMG S3
Los zapatos Honeywell™ BACOU MARSH AMG S3 están fabricados de piel flor engrasada resistente al agua.
Marca: Honeywell™ 6246156-43/7
Detalles adicionales : Peso : 1.51800kg
Descripción
- Exterior de piel flor engrasada resistente al agua
- Resistente al desgarro y la salpicadura de líquidos: ciclo de vida prolongado
- Revestimiento de Poromax™
- Revestimiento transpirable, absorbente 3D y de secado rápido&
- Entresuela antiperforaciones Flexium™: no metálica, fabricada con fibras textiles de alta resistencia
- La entresuela es ligera y flexible. No limita al usuario al flexionar el pie
- Fuelles laterales estancos
- Evita que el líquido y el polvo entren en el zapato
- Cuello y lengüeta acolchados
- Se adapta a la forma del pie del usuario y garantiza la comodidad cuando se lleva durante largos periodos de tiempo
- Entresuela: Entresuela antiperforaciones Flexium™ en tejido de alta resistencia.
- Superior: Exterior de piel flor engrasada resistente al agua. Revestimiento de Poromax® con estructura 3D antibacteriana y antimicrobiana. Fuelles laterales estancos. Cuello y lengüeta acolchados.
- Puntera: Puntera de polímero inyectado de 200 J SPACIUM™ No metálico: Un 50 % más ligero que el acero. Extraancho para mayor comodidad: se adapta a todos los tipos de pies. No magnético. Aislante térmico. Inalterable.
- Plantilla: Espuma de PU de doble densidad para uso intensivo. Extraíble para un cuidado fácil. Antibacteriano para una vida útil más larga y para prevenir el olor. Antiestático para una eficiencia óptima. Cómodas almohadillas en el talón. Canales de evacuación. La plantilla Bacou X'Max Black (ref. 6000350) se vende por separado. Disponible desde 1 unidad (en pares) en un embalaje individual
- Suela: Poliuretano de doble densidad: PU 2D. Capa de comodidad con una densidad de: 0,5 (garantiza su ligereza y flexibilidad, asegura la absorción de impactos y protege contra cambios de temperatura). Capa de suela con una densidad de: 1 (resistencia a la abrasión, combustible y grasa). Alta resistencia al deslizamiento gracias a su diseño de tacos bien definido, amplio, profundo y autolimpiable. Certificado SRC: SRA: en placas cerámicas: plano 0,45 (estándar mínimo: 0,32) talón 0,46 (estándar mínimo: 0,28) / SRB: en suelo de acero: plano 0,24 (estándar mínimo: 0,18) talón 0,24 (estándar mínimo: 0,13). Capacidad de absorción de energía de > 20 julios. Excelente resistencia a la abrasión: pérdida de volumen de < 150 mm3 (con una carga de 10 N = 1 kg). Extensión antes del desgarro: 650 %. Resistencia optimizada a la flexión repetida > 60 000 (estándar > 30 000). Resistente a ácidos y álcalis: limitado a bajas concentraciones.
Especificaciones
Certificado de la norma EN ISO 20345:2011, SRC | |
Cuero | |
Entresuela antiperforaciones Flexium™ |
Negro, Naranja | |
43 | |
Poliuretano Flexium™ |