Learn More
Brady™ B-437 Polyvinylfluoride Self-extinguishing Thermal Transfer Label Tape
Printable, self-extinguishing labels for Thermal Transfer Printers.
Marca:  Brady™ 030170
Detalles adicionales : Peso : 1.51960kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11523754
  • 1375.00€ / 1 rollo
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Permanent acrylic adhesive
  • For smooth and textured surfaces
  • Self-extinguishing
Especificaciones
Especificaciones
Not Autoclavable
Yellow
PVF
Non-sterile
BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus Series, and IP™ Series Printers, THT 76 mm Core Printers
1 Tape
0.091 mm
76.2 mm
Permanent Acrylic
Matte
Thermal Transfer
Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification
1
-70°C to +135°C
91.4 m