Learn More
Azometina H monohidrato, sal monosódica, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
17.40€ - 153.00€
CAS | 304655-82-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C17H15NNaO9S2 |
Peso molecular (g/mol) | 464.415 |
Clave InChI | CYPHYAYBFNUBEV-TTWKNDKESA-N |
PubChem CID | 131877441 |
Nombre IUPAC | ácido 4-hidroxi-5-[[(E)-(6-oxociclohexa-2,4-dien-1-ilideno)metil]amino]naftaleno-2,7-disulfónico; sodio; hidrato |
SMILES | C1=CC(=CNC2=C3C(=CC(=C2)S(=O)(=O)O)C=C(C=C3O)S(=O)(=O)O)C(=O)C=C1.O.[Na] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15505236
|
Thermo Scientific Acros
457090010 |
1 g |
17.40€
1 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15515236
|
Thermo Scientific Acros
457090050 |
5 g |
41.60€
5 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15317667
|
Thermo Scientific Acros
457090250 |
25 g |
153.00€
25 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
304655-82-1 | |
464.415 | |
131877441 | |
C1=CC(=CNC2=C3C(=CC(=C2)S(=O)(=O)O)C=C(C=C3O)S(=O)(=O)O)C(=O)C=C1.O.[Na] |
C17H15NNaO9S2 | |
CYPHYAYBFNUBEV-TTWKNDKESA-N | |
ácido 4-hidroxi-5-[[(E)-(6-oxociclohexa-2,4-dien-1-ilideno)metil]amino]naftaleno-2,7-disulfónico; sodio; hidrato |
Especificaciones
Azomethine H monosodium salt monohydrate | |
C17H15NNaO9S2 | |
Auténtico | |
ácido 4-hidroxi-5-[[(E)-(6-oxociclohexa-2,4-dien-1-ilideno)metil]amino]naftaleno-2,7-disulfónico; sodio; hidrato | |
131877441 | |
95% |
304655-82-1 | |
CYPHYAYBFNUBEV-TTWKNDKESA-N | |
C1=CC(=CNC2=C3C(=CC(=C2)S(=O)(=O)O)C=C(C=C3O)S(=O)(=O)O)C(=O)C=C1.O.[Na] | |
464.415 | |
463.41 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS HProvoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Advertencia
RUO – Research Use Only