Learn More
Azometina H monohidrato, sal monosódica, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15515236 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15515236 5 g 5 g
15505236 1 g 1 g
15317667 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15515236 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 457090050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 304655-82-1 | C17H15NNaO9S2 | 464.415 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 304655-82-1
Fórmula molecular C17H15NNaO9S2
Peso molecular (g/mol) 464.415
Clave InChI CYPHYAYBFNUBEV-TTWKNDKESA-N
PubChem CID 131877441
Nombre IUPAC ácido 4-hidroxi-5-[[(E)-(6-oxociclohexa-2,4-dien-1-ilideno)metil]amino]naftaleno-2,7-disulfónico; sodio; hidrato
SMILES C1=CC(=CNC2=C3C(=CC(=C2)S(=O)(=O)O)C=C(C=C3O)S(=O)(=O)O)C(=O)C=C1.O.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azomethine H monosodium salt monohydrate
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.41
Porcentaje de pureza 95%
Cantidad 5 g