missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azlon™ HDPE weighing scoop

Light weight and chemical resistant

Marca:  Azlon FWC322

Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12070783

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »


Descripción

Descripción

  • Lightweight HDPE weighing boats
  • Chemical resistant
Especificaciones

Especificaciones

10 mL
Boat
55 x 25 mm
25 mm
HDPE
Weighing Scoop
55 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales