Learn More
Azlon™ HDPE weighing scoop
Light weight and chemical resistant
Marca:  Azlon FWC320
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12060783
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Lightweight HDPE weighing boats
  • Chemical resistant
Especificaciones
Especificaciones
2 mL
Boat
33 x 15 mm
15 mm
HDPE
Weighing Scoop
40 mm