Learn More
Manguito para junta de vidrio cónica Azlon™
Forma un sello hermético de líquido y gas.
Marca: Azlon SWN808
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
- Para juntas sin grasa y cierres de alto vacío con juntas de vidrio esmeriladas Quickfit™
- Construcción resistente con reborde estriado para facilitar el manejo y su uso repetido
- Autolubricante y no contaminante
- Intervalo de temperatura de funcionamiento de 100 ° a 260 °C
- Vacío de trabajo de ≤10-3 atmósferas
- Muy resistente a los ataques químicos
Especificaciones
24/29 | |
Manguitos cónicos | |
1/paq. | |
PTFE |