Learn More
Manguito para junta de vidrio cónica Azlon™
Forma un sello hermético de líquido y gas.
Marca: Azlon SWN804
23.99 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
- Para juntas sin grasa y cierres de alto vacío con juntas de vidrio esmeriladas Quickfit™
- Construcción resistente con reborde estriado para facilitar el manejo y su uso repetido
- Autolubricante y no contaminante
- Intervalo de temperaturas de funcionamiento de –100 °C a +260 °C
- Vacío de trabajo de ≤10-3 atmósferas
- Muy resistente a los ataques químicos
Especificaciones
14/23 | |
Manguitos cónicos | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
De –100 a 250 °C |