Learn More
Tapón expandido hueco de yodo Quickfit™
For use with Iodine Stopper Flask
Marca: Quickfit SIB24
Detalles adicionales : Peso : 0.09400kg
Descripción
Para su uso con matraces con tapones de yodo
- El tapón tiene un mango extendido que se proyecta bastante por encima del sello de líquido
Especificaciones
Vidrio | |
Matraz de yodo | |
Tapón | |
24/29 |