Learn More
Vasos de precipitados de polipropileno estilo Griffin Azlon™
Ideal para uso general de laboratorio
Marca: Azlon BDC230P
Detalles adicionales : Peso : 0.28000kg
Descripción
- Cumple con ISO 7056.
- Forma tradicional de vaso de precipitados
- Buena resistencia química
- Esterilizables en autoclave a 121 °C.
- Las graduaciones están impresas de manera clara en una tinta indeleble y resistente a disolventes
Especificaciones
131 mm | |
Polipropileno | |
25 ml | |
Esterilizable en autoclave | |
ISO 7056 |
250 ml | |
187 mm | |
Vaso de precipitados | |
Sí |