Learn More
Vasos de precipitados de polipropileno estilo Griffin Azlon™
Ideal para uso general de laboratorio
Marca: Azlon BDC212P
Detalles adicionales : Peso : 0.06300kg
Descripción
- Cumple con ISO 7056.
- Forma tradicional de vaso de precipitados
- Buena resistencia química
- Esterilizables en autoclave a 121 °C.
- Las graduaciones están impresas de manera clara en una tinta indeleble y resistente a disolventes
Especificaciones
35 mm | |
Polipropileno | |
5 ml | |
Vaso de precipitados | |
Sí |
25 ml | |
50 mm | |
12/paquete | |
Esterilizable en autoclave | |
ISO 7056 |