Learn More
Vasos de precipitados de polipropileno estilo Griffin Azlon™
Ideal para uso general de laboratorio
Marca: Azlon BDC240P
45.51 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.73800kg
Descripción
- Cumple con ISO 7056.
- Forma tradicional de vaso de precipitados
- Buena resistencia química
- Esterilizables en autoclave a 121 °C.
- Las graduaciones están impresas de manera clara en una tinta indeleble y resistente a disolventes
Especificaciones
Translúcido | |
1000 ml | |
Ideal para uso general en laboratorio | |
100 ml | |
De -20 °C a +135 °C | |
Esterilizable en autoclave | |
ISO 7056 |
107 mm | |
Polipropileno | |
148 mm | |
6/paq. | |
Vaso de precipitados Griffin | |
Sí | |
Escala impresa |