Learn More
Vasos de precipitados de polipropileno estilo Griffin Azlon™
Ideal para uso general de laboratorio
Marca: Azlon BDC236P
Detalles adicionales : Peso : 0.39690kg
Descripción
- Cumple con ISO 7056.
- Forma tradicional de vaso de precipitados
- Buena resistencia química
- Esterilizables en autoclave a 121 °C.
- Las graduaciones están impresas de manera clara en una tinta indeleble y resistente a disolventes
Especificaciones
87 mm | |
Polipropileno | |
50 ml | |
Vaso de precipitados | |
Sí |
500 ml | |
117 mm | |
6/paq. | |
Esterilizable en autoclave | |
ISO 7056 |