Learn More
Microbarra agitadora magnética Azlon™
Utilice estas barras para una gran variedad de aplicaciones de agitación. Las microbarras agitadoras magnéticas Fisherbrand™ Azlon™ son ideales para tubos de ensayo, viales y recipientes pequeños.
Marca: Azlon SWN956
7.93 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Utilice estas barras para una gran variedad de aplicaciones de agitación. Las microbarras agitadoras magnéticas Fisherbrand™ Azlon™ son ideales para tubos de ensayo, viales y recipientes pequeños.
- Para una agitación eficiente
- Composición de PTFE
Especificaciones
3 mm | |
Paquete de 2 | |
Sí | |
Micro |
0,51 in | |
Imán | |
13 mm |