Learn More
Azlon™ Frascos lavadores con impresiones plurilingües de LDPE Azlon™
55.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
250 mL
500 ml
500 mL
Chemical Label:
Acetona
Agua
Agua desionizada
Agua destilada
Etanol
I.M.S.
Isopropanol
Metanol
Descripción:
Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español
Impreso de forma indeleble en noruego, danés, sueco e inglés
Impreso de forma indeleble en noruego, neerlandés, sueco e inglés
Impreso de forma indeleble en ruso, polaco, alemán e inglés
Impreso de forma indeleble en árabe, francés e inglés
Descripción
Impresos con símbolos globalmente armonizados, el rombo de la NFPA, frases de riesgo e información de seguridad.Los frascos lavadores con impresiones plurilingües de LDPE Azlon™ muestran los nombres químicos y la información de seguridad clave en cuatro idiomas europeos, por lo que ya no es necesario usar varios frascos lavadores en países de habla europea.
- Frascos de lavado con cuello ancho multilingües
- Impreso de forma indeleble
- Incluyen cierres de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
- Los cierres incluyen una apertura de punta por chorro de precisión para un control preciso
- Disponibles en tres etiquetas de agua y cinco de disolventes
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | Tapón sin ventilación |
Diámetro (métrico) | 60 mm |
Altura (métrico) | 140 mm |
Dispensación a través del tapón | Sí |
Chemical Label | Agua destilada |
Tipo de producto | Frasco lavador con impresiones plurilingües |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
Color | Translúcido |