Learn More
Azlon™ HDPE, Wide Neck Cylindrical Carboy
For Use With: Bulk storage or transport of liquids and solids; Closure Material: LDPE
Marca:  Azlon BWM25
Detalles adicionales : Peso : 0.82460kg
Código de producto. 15541382
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Round wide neck carboys with screw caps allow for ease of access
  • Caps have LDPE plug- inserts
  • Fitted with comfortable carry handles
  • Good resistance to chemical attack
  • Suitable for food contact applications in accordance with EU and U.S. FDA regulations
Especificaciones
Especificaciones
Cylindrical Carboy
LDPE
25 L
Bulk storage or transport of liquids and solids
Closure, Handles
Cylindrical
6.6 gal.
278 mm
HDPE
550 mm
1