Learn More
Frascos de cuello estrecho, Azlon HDPE™
Catalog Number 10596855
264.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Redondo; capacidad: 50L; altura: 700mm; D.I.: 80mm
Para su uso con: Ideales para el almacenamiento a granel y el transporte de líquidos Apto para aplicaciones de contacto con alimentos; color: Blanco
  • Las graduaciones elevadas y el color translúcido permiten una rápida evaluación visual del volumen
  • El tapón roscado proporciona un almacenamiento seguro
  • Equipado con asa de transporte para facilitar el transporte y un agarre firme
  • Aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de EE. UU.
Capacidad (imperial) 13 gal
Diámetro interior del cuello (métrico) 80 mm
Capacidad (métrico) 50 L
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Para utilizar con (aplicación) Ideales para el almacenamiento a granel y el transporte de líquidos Aptos para aplicaciones de contacto con alimentos.
Graduaciones
Altura con tapón (métrico) 700 mm
Incluye Tapón, asas de transporte
Estilo de cuello Estrecha
Forma Cilíndrico
Color Blanco