Learn More
Frasco aspirador de cuello estrecho, Azlon™ HDPE
288.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad: 50 l; cuello estrecho
Descripción
- Graduaciones elevadas y color translúcido
- Llaves de paso de funcionamiento suave a prueba de fugas
- La resistente asa de transporte facilita el transporte
- Tapón roscado para un almacenamiento seguro
- Cumple con las directrices de la FDA estadounidense para el contacto con alimentos
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 13 gal |
Tipo de producto | Frasco de aspiración |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 80 mm |
Capacidad (métrico) | 50 L |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Para utilizar con (aplicación) | Para la dispensación de sobremesa de líquidos de laboratorio comunes, agua destilada, etc. |
Altura con tapón (métrico) | 700 mm |
Incluye | Tapón |
Estilo de cuello | Estrecha |
Forma | Cilíndrico |