Learn More
Acidotrimetilsilano, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510451
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
4648-54-8
C3H9N3Si
115.21
MFCD00001986
SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
trimethylsilyl azide, silane, azidotrimethyl, trimethylsilylazide, azido trimethyl silane, ccris 8048, tms azide, tms-azide, trimethyl silylazide, trimethylsilyl-azide, azido trimethylsilane
78378
acido(trimetil)silano
C[Si](C)(C)N=[N+]=[N-]
4648-54-8
C3H9N3Si
115.21
MFCD00001986
SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
trimethylsilyl azide, silane, azidotrimethyl, trimethylsilylazide, azido trimethyl silane, ccris 8048, tms azide, tms-azide, trimethyl silylazide, trimethylsilyl-azide, azido trimethylsilane
78378
acido(trimetil)silano
C[Si](C)(C)N=[N+]=[N-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, para la transferencia de diazo/acidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Azidotrimethylsilane
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8760g/mL
Punto de ebullición 95.0°C to 96.0°C
Temperatura de inflamación 6°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 92% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3SiN3
Índice de refracción 1.4142 to 1.4162
Cantidad 10 mL
Fieser 01,1236; 03,316; 05,719; 06,632; 07,394; 09,21; 10,14; 11,32; 12,37; 13,24; 14,25; 15,16; 16,17; 17,378
Gravedad específica 0.876
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether, dichloromethane and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.21
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Azidotrimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.