Learn More
Axygen™ Alfombrillas de sellado Axygen™ AxyMats™ para placas de 96 pocillos de 2 ml con pocillos cuadrados
Minimice la evaporación en un amplio intervalo de temperaturas en aplicaciones de PCR y almacenamiento
Marca: Axygen™ AM-2ML-SQ-S
Detalles adicionales : Peso : 1.18000kg
Descripción
Axygen AxyMat sealing mats can be used in a wide range of temperatures for PCR and storage applications. AxyMats minimize evaporation and are made of research-grade silicone which can be autoclaved. They can be reused following a bleach wash and ethanol rinse protocol.
Especificaciones
Natural | |
Sterile | |
96 | |
Sealing Mat | |
96-well Microplate, 2 mL |
Silicone | |
Autoclavable | |
10 | |
Square |