Learn More
Axygen™ Accesorio sellador para placas semiautomático Axygen™ PlateMax™, láminas de sellado por calor
Diseñadas para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta ELISA y cultivo celular
Marca: Axygen™ HS-100-QPCR
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Las láminas de sellado para microplacas Axygen PlateMax están diseñadas para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta almacenamiento. Se pueden utilizar en una amplia gama de temperaturas, por lo que son adecuadas para casi cualquier aplicación.
Especificaciones
Película termosellable para qPCR | |
Sellador para placas PlateMax | |
500/caja |
Sellado para placas | |
Poliéster | |
100/Paq. |