Learn More
Axygen™ Accesorio sellador para placas semiautomático Axygen™ PlateMax™, láminas de sellado por calor
Diseñadas para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta ELISA y cultivo celular
Marca: Axygen™ HS-400
Detalles adicionales : Peso : 2.70000kg
Descripción
Las láminas de sellado para microplacas Axygen PlateMax están diseñadas para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta almacenamiento. Se pueden utilizar en una amplia gama de temperaturas, por lo que son adecuadas para casi cualquier aplicación.
Especificaciones
Película termosellable para el almacenamiento de compuestos | |
Sellador para placas PlateMax | |
500/caja |
Sellado para placas | |
Poliéster, aluminio | |
100/Paq. |