Learn More
Axygen™ Depósitos para reactivos de perfil alto Axygen™ de varios pocillos
Fabricados con polipropileno puro para ofrecer una excelente resistencia química
Marca: Axygen™ RES-MW8-HP
Detalles adicionales : Peso : 2.67000kg
Descripción
Corning ofrece una línea completa de depósitos de reactivos de un solo pocillo y de varios pocillos de Axygen que están disponibles en múltiples formatos para uso manual y automatizado. Todos los depósitos se han diseñados para cumplir con las dimensiones estándar ANSI/SLA para microplacas y son compatibles con la mayoría de las estaciones de trabajo automatizadas. Los depósitos de reactivos están fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química.
- Duraderos y económicos
- Varios formatos para diferentes aplicaciones
Especificaciones
ANSI/SLAS, sin ARNasa/ADNasa y apirógenos | |
80 ml | |
No estéril | |
25/caja | |
25/caja | |
8 |
Transparente | |
Polipropileno | |
Depósito de reactivos | |
25/Paq. | |
10 ml | |
Sí |