Learn More
Axygen™ Controlador de pipeta MotoPet™
Asa moldeada y ligera para pipetear sin esfuerzo incluso durante un uso prolongado.
Marca: Axygen™ MOTOPET-1
249.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23272" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.36000kg
Descripción
Axygen™ MotoPet™ es un controlador de pipeta recargable y con motor preciso para volúmenes que abarcan de 0,5 ml a 100 ml. La unidad tiene un diseño ergonómico y un motor altamente eficiente para una aspiración rápida y dispensación de muestras de hasta 100 ml y un control y precisión completos mientras se dispensan volúmenes de hasta 0,5 ml. Es compatible tanto con pipetas de vidrio como de plástico.
Características
- Asa moldeada y ligera para pipetear sin esfuerzo incluso durante un uso prolongado.
- Los interruptores de fácil acceso le permiten elegir el modo de funcionamiento óptimo en función del volumen y la viscosidad de la muestra.
- El filtro de PTFE evita que el líquido entre en la unidad y protege las muestras de la contaminación cruzada.
- La pantalla digital muestra el estado de la batería, la velocidad del motor y la función de operación.
- Los botones de activación sensibles a la presión controlan la velocidad de aspiración o dispensación.
- La velocidad de aspiración se puede ajustar a HIGH o LOW para ajustar el volumen de la pipeta y la viscosidad del líquido.
- Modos de dispensación: 2 (gravedad y soplado).
- Fuente de alimentación: Batería de NiMH, hasta 8 horas de trabajo continuo
- Esterilización:la pieza de nariz, el soporte de pipetas y el filtro son esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Batería de NiMH | |
Controlador de pipeta | |
De 0,5 a 10 ml | |
1 unidad |