Learn More
Microplacas de alta claridad Axygen™†
Diseñado para su uso en la recogida de muestras, la química combinatoria, el almacenamiento y aplicaciones HTS
Marca: Axygen P-DW-12_HC
199.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23272" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Fabricados con polipropileno virgen, ofrecen una excelente resistencia química y resisten altas temperaturas de hasta - 80 °C.
- 1,2 ml de volumen por pocillo
- Ideales para la recogida de muestras, el almacenamiento y HTS
- Tamaño ANSI/SBS para su uso en automatización
- El diseño de alta transparencia permite una confirmación visual de la muestra desde la parte inferior
- Diseño de perfil bajo de 19 pocillos redondos para requisitos de espacio reducido
- La superficie ultraplana garantiza un sellado correcto de la película de calor
- Centrifugación a 4000 RCF
- Los pocillos con pulido de diamante permiten una recuperación completa de las muestras
Modelo P-DW-12-HC-S: Con esterilización previa
Especificaciones
ANSI, SBS | |
8 x 12 | |
96 | |
Diseñado para su uso en la recogida de muestras, la química combinatoria, el almacenamiento y aplicaciones HTS |
Estándar | |
Polipropileno | |
No estéril |