Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta de automatización con formato en suspensión Axygen™ para la línea Hamilton Microlab™ Star y Nimbus™
Compatibles con estaciones de trabajo de manipulación de líquidos automatizadas Hamilton MICROLAB STAR Line y Nimbus
Marca:  Axygen™ HT-10-CBK-HTR-S-5
Detalles adicionales : Peso : 4.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15551393
  • 785.00€ / paquete de 5760
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Axygen ofrece una opción alternativa para su sistema Hamilton™ STARline.
Estas puntas están:
  • Fabricadas según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes.
  • Disponibles en versión no estéril, estéril, no filtrada y filtrada
  • Disponibles en puntas de polipropileno transparentes o negras conductoras
  • Disponibles en formato de gradilla de puntas colgantes de 96 pocillos, gradilla de puntas anidadas y formato de gradilla de colocación sobre mesa individual
  • Diseñadas para las estaciones de trabajo Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus y Nimbus™
Especificaciones
Especificaciones
10 μl
Estéril
No esterilizable en autoclave
Disponibles en cuatro tamaños y diseñadas específicamente para su uso con plataformas de manipulación de líquidos Hamilton™; además permiten un pipeteo de precisión en una amplia gama de aplicaciones
Automatización
Hamilton™ MICROLAB™ Nimbus
Sin filtro
Negro
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos
Rack de puntas colgante
5 gradillas/paquete, 12 paquetes/caja