Learn More
Axygen™ Depósitos de reactivos de fondo en V desechables Axygen™
Diseñados para adaptarse a todos los pipeteadores multicanal
Marca: Axygen™ RES-V-100-S
Detalles adicionales : Peso : 2.70000kg
Descripción
Diseñados para adaptarse a todos los pipeteadores multicanal
Los depósitos desechables de Axygen están diseñados para adaptarse a todos pipeteadores multicanal. Las cuatro esquinas y la forma de fondo en V garantizan la máxima recuperación de muestras. Todos los depósitos son blancos.
Especificaciones
ANSI, sin ARNasa/ADNasa y apirógenos | |
100 ml | |
Estériles | |
200/caja | |
200/caja |
Blanco | |
Poliestireno | |
Depósito de reactivos | |
5/Paq. | |
Sí |