Learn More
Axygen™ Depósitos de reactivos de fondo en V desechables Axygen™
Diseñados para adaptarse a todos los pipeteadores multicanal
Marca:  Axygen™ RES-2CV-25-S
169.91 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23272" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.70000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12537997
  • 184.00€ / paquete de 200
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Diseñados para adaptarse a todos los pipeteadores multicanal
Los depósitos desechables de Axygen están diseñados para adaptarse a todos pipeteadores multicanal. Las cuatro esquinas y la forma de fondo en V garantizan la máxima recuperación de muestras. Todos los depósitos son blancos.
Especificaciones
Especificaciones
ANSI, sin ARNasa/ADNasa y apirógenos
25 ml
Estériles
Dividido; 200/caja
Blanco
Poliestireno
Depósito de reactivos