Learn More
Axygen™ Depósitos de reactivos de fondo en V desechables Axygen™
Diseñados para adaptarse a todos los pipeteadores multicanal
Marca:  Axygen™ RES-V-50-SI
Detalles adicionales : Peso : 2.70000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12507977
  • 239.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Diseñados para adaptarse a todos los pipeteadores multicanal
Los depósitos desechables de Axygen están diseñados para adaptarse a todos pipeteadores multicanal. Las cuatro esquinas y la forma de fondo en V garantizan la máxima recuperación de muestras. Todos los depósitos son blancos.
Especificaciones
Especificaciones
ANSI, sin ARNasa/ADNasa y apirógenos
50 ml
Estériles
100/caja
En envase individual; 100/caja
Blanco
Poliestireno
Depósito de reactivos
100/Paq.