Learn More
Axygen™ Puntas robóticas Axygen™ Biomek™ FX/NX
sin valor
Marca: Axygen™ FX-50-R
Detalles adicionales : Peso : 9.53000kg
Descripción
La gama de productos de la marca Axygen incluye una línea completa de puntas para los sistemas de manipulación de líquidos automatizados Beckman Coulter. Estas puntas se han fabricado según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes. Las puntas de pipeta también están disponibles con Maxymum Recovery, una exclusiva tecnología de retención baja que mejora el rendimiento de la punta y maximiza el uso de sus muestras valiosas.
- Disponibles en gradillas, estériles en gradilla y con barrera de aerosol (filtradas)
- Compatibles con instrumentos Beckman Biomek FX y Beckman Multimek con un cabezal AP96
- También son compatibles con Span-8 pod cuando la función de detección del nivel de líquido está desconectada
- Rectitud inigualable para garantizar que la punta entra en el pocillo con suavidad, en cada ocasión.
- 384/1536-pocillos compatibles para satisfacer sus aplicaciones más exigentes
- Las puntas de calibre ancho son ideales para el pipeteo de materiales viscosos, ADN genómico o cultivos celulares delicados
- La punta fina mejora la exactitud y precisión en volúmenes de muestra inferiores
- Las puntas Maxymum Recovery™ reducen la pérdida de muestras, mejoran la reproducibilidad y la precisión, y minimizan el uso de muestras valiosas y reactivos
Especificaciones
50 μl | |
No estéril | |
No esterilizable en autoclave | |
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos | |
Gradilla de 96 pocillos | |
10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja | |
BiomekTM |
Sin filtro | |
Transparente | |
ANSI | |
Apirógeno, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso | |
Automatización, Round | |
Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX, Beckman Coulter™ Biomek™ 3000, Beckman Coulter™ Multimek™ AP96, Beckman Coulter™ Multimek™ SPAN-8, Beckman Coulter™ Multimek™ MP20, Beckman Coulter™ Multimek™ MP200 | |
Polipropileno |