Learn More
Axygen™ AxyPrep MAG PCR Clean-Up Kit
Rapid and reliable post-PCR and post enzymatic reaction clean-up
Marca:  Axygen™ MAG-PCR-CL-5
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16506070
  • 204.00€ / 5 ml
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
El kit de limpieza de PCR AxyPrep Mag es un kit de limpieza posterior a PCR basado en microesferas paramagnéticas exclusivas diseñado para la eliminación eficaz de sales, cebadores, dímeros de cebadores, dNTP y enzimas. El ADN altamente purificado se eluye con un tampón optimizado para que pueda usarse directamente para aplicaciones posteriores, como construcción de bibliotecas, secuenciación de próxima generación (NGS), secuenciación de Sanger, clonación, digestiones de restricción, ligación de adaptadores y micromatrices. El kit es adecuado para la selección del tamaño del amplicón, la preparación de la biblioteca de NGS y la limpieza posterior al PCR de amplicones más cortos o productos de digestión con enzimas de restricción.
  • Limpieza rápida y fiable de posterior al PCR y a la reacción enzimática.
  • Alta recuperación de los amplicones con la opción de elegir la recuperación de >60 bp o >100 bp.
  • Eliminación eficiente de dNTP, cebadores, dímeros-cebadores, sales y otros contaminantes no incorporados.
  • Protocolo manual y de fácil automatización.
  • Tiempo de procesamiento: 15 minutos/96 muestras
  • No requiere centrifugación ni filtración
Especificaciones
Especificaciones
Eliminación eficiente de dNTP, sales y enzimas no incorporados
Kit de limpieza de PCR
5 mL