Learn More
Axygen™ Alfombrillas de sellado Axygen™ AxyMats™ para placas de ensayo de 2ml de 96 pocillos con pocillos redondos
Minimice la evaporación en un amplio intervalo de temperaturas en aplicaciones de PCR y almacenamiento
Marca: Axygen™ AM-2ML-RD
Detalles adicionales : Peso : 1.09000kg
Descripción
Las alfombrillas de sellado Axygen AxyMat se pueden utilizar en una amplia gama de temperaturas para PCR y aplicaciones de almacenamiento. Las alfombrillas AxyMats minimizan la evaporación y están hechas de silicona de calidad para investigación que se puede esterilizar en autoclave. Se pueden reutilizar siguiendo un protocolo de lavado con lejía y enjuague con etanol.
Especificaciones
Natural | |
No estéril | |
96 | |
10/Paq. | |
Redondo |
Silicona | |
Esterilizable en autoclave | |
50/caja | |
Alfombrilla de sellado | |
Microplaca de 96 pocillos, 2 ml |