Learn More
Axygen™ Peine Axygen™ de 16 pocillos para caja de gel de 7 cm
Accesorio para usar con la caja de gel horizontal de 7 cm
Marca: Axygen™ HGB7-16-1
Detalles adicionales : Peso : 0.02300kg
Descripción
- Peines: 1 x 16 pocillos, 1 mm de grosor
Especificaciones
Caja de gel de 7 cm | |
0,03 in | |
1 mm |