Learn More
Axygen™ Peine Axygen™ de 12 pocillos para caja de gel de 7 cm
Accesorio para usar con la caja de gel horizontal de 7 cm
41.55€
Código de producto | Marca | Grosor (imperial) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grosor (imperial) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15533167
|
Axygen™
HGB7-12MC-1 |
0,03 in | 1 mm |
41.55€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15543167
|
Axygen™
HGB7-12MC-15 |
0,05 in | 1,5 mm |
41.55€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Peines: Pocillo compatible con multicanal de 1 x 12, 1 mm de grosor
Especificaciones
Caja de gel de 7 cm |