Learn More
Axygen™ Tubos de PCR de 12 tiras Axygen™
Fabricadas con polipropileno virgen puro al 99.9 %
Marca: Axygen™ PCR-0212-FCP-C
Detalles adicionales : Peso : 2.90000kg
Descripción
La tira de 12 tubos de pared fina y 0,2 ml Axygen™ para PCR, disponibles en varios colores, están diseñados para adaptarse a una amplia variedad de termocicladores. La pared de grosor ultrafino y uniforme permite una transferencia térmica precisa. El tapón de inserción uniforme garantiza un ajuste hermético para evitar la evaporación.Especificaciones
Sin ARNasa/ADNasa | |
0,2 ml | |
Polipropileno | |
No estéril | |
4000 x g | |
Tira |
Transparente | |
80/Paq. | |
Termocicladores para aplicaciones de transferencia térmica | |
Polipropileno | |
Plano | |
Tubo para PCR de pared delgada y 12 tiras y tapón plano |