Learn More
Kinesis™ Vial de muestreador automático, ámbar
Vial ámbar de clase hidrolítica de primera con una amplia apertura, etiqueta y líneas de llenado.
Brand: Kinesis™ CRV12-02LA
Additional Details : Peso : 1.50000kg
Description
- Vidrio ámbar
- Clase hidrolítica de primera
- Boca ancha
- Etiqueta
- Líneas de llenado
Specifications
11 mm | |
12 mm | |
Etiqueta, líneas de llenado | |
32 mm |
Ámbar | |
2 mL | |
Fondo plano |