Learn More
Axygen™ Puntas de automatización para Agilent™/Velocity11 y Bravo, 70 μl
Compatibles con sistemas automatizados de manipulación de líquidos. Las puntas de automatización Axygen™ para Agilent™/Velocity11 y Bravo, 70 μl son puntas de pipetas sin filtro en gradillas de 384 pocillos. Construidas de polipropileno transparente bajo estrictos controles para garantizar la calidad. Las opciones incluyen puntas estériles, no estériles y de etiquetado doble.
Marca: Axygen™ VT-384-70UL-R-SDL
Detalles adicionales : Peso : 10.90000kg
Descripción
- Manufactured to stringent specifications under strict process controls
- Assembled via automation to ensure consistent performance and quality
- Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
- 384-well racks of non-filtered pipette 70μL tips
- Compatible with Agilent™/Velocity VPrep™ and Bravo 384ST, 96ST and 16ST head
- Case includes 50 racks (19,200 tips).
Especificaciones
70 μL | |
Sterile | |
DNase, RNase Free | |
With Double Label | |
Automation, Round | |
Polypropylene |
Non-Filtered | |
Clear | |
Non-pyrogenic | |
Rack | |
Agilent/Velocity VPrep 16ST, Agilent/Velocity VPrep 96ST, Agilent/Velocity VPrep 384ST, Agilent Bravo 384ST |