Learn More
Axygen™ Puntas de automatización para Agilent™/Velocity11 y Bravo, 70 μl
Compatibles con sistemas automatizados de manipulación de líquidos. Las puntas de automatización Axygen™ para Agilent™/Velocity11 y Bravo, 70 μl son puntas de pipetas sin filtro en gradillas de 384 pocillos. Construidas de polipropileno transparente bajo estrictos controles para garantizar la calidad. Las opciones incluyen puntas estériles, no estériles y de etiquetado doble.
Marca: Axygen™ VT-384-70UL-R-S
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
- Fabricadas según unas estrictas especificaciones bajo un exigente control del proceso
- Se montan mediante un sistema de automatización para garantizar un rendimiento y una calidad uniformes
- Certificados como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenos
- Gradillas de 384 pocillos de puntas de 70 μl de pipeta sin filtro
- Compatibles con Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo 384ST, 96ST y 16ST
- La caja incluye 50 gradillas (19.200 puntas).
Especificaciones
70 μl | |
Estéril | |
Sin ADNasa ni ARNasa | |
Gradilla | |
Gradilla para SBS | |
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST |
Sin filtro | |
Transparente | |
Apirógenos | |
Automatización, Round | |
50 gradillas/caja | |
Polipropileno |