Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed
Printed style.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.20000kg
Descripción
Printed style bags
- Temperatura máxima, 140 °C (285 °F); para uso a 134 °C (274 °F)
- 2 mil de grosor
- Se suministra con tapones de ventilación de vapor elásticos esterilizables en autoclave
Compliance
Los gráficos en estilos impresos cumplen con la norma 29CFR1910.1030 de la OSHA™.
Especificaciones
OSHA, 29 CFR1910.1030 | |
44 gal | |
48 x 37 in. (122 x 94 cm) | |
94 cm | |
Impreso en inglés y español | |
48 in | |
Polipropileno |
Ventilación de vapor elástica | |
Transparente con impresión | |
122 cm | |
Esterilizable en autoclave | |
37 in | |
2 mil | |
140 °C |