Learn More
Abeba™ Zuecos esterilizables en autoclave 39620
Antiestático y esterilizable en autoclave a 135°C durante 5 minutos. Alta resistencia al deslizamiento. Lavado a 60°C.
Marca: Abeba™ 39620/43
52.08 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Material especial esterilizable en autoclave
- Verde
- Suela antideslizante
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Correa de talón plegable, ajustable.
- TALLAS DOBLES, utilice la talla exacta al realizar su pedido (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC | |
43 | |
39620 |
Verde | |
Antideslizante |