Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Autoclavable Breather Bag for Isolators
These self-sealing breather bags offer a chevron peel and hang hole to suspend previously steam sterilized pouches in an isolator for VHP decontamination of outer packaging.
Marca: Keystone Cleanroom Products™ BBMGTVKSS0632HH
Detalles adicionales : Peso : 13.15780kg
Descripción
- Construcción de película Tyvek™ y polietileno para alta resistencia y barrera microbiana excepcional que no absorbe ni adsorbe VHP
- Diseñado para esterilización por vapor, pero también funciona con radiación gamma, EtO y VHP
- Cierres separables sin fibra
- Alta claridad para la visibilidad del producto
- Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
- Fabricado y empaquetado en una sala limpia certificada ISO 6
- Funciona con selladores de banda continua y de pulso
- Mejora la eficacia del almacén de piezas de repuesto
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
4,8 L | |
Sellado automático | |
Sí | |
Tyvek | |
203 μm | |
Vapor, EtO, radiación gamma, VHP | |
32 in | |
6 in |
161,3 oz | |
COC | |
Blanco | |
Aislador | |
No estéril | |
Sí | |
8 mil | |
81,3 cm | |
15,2 cm |