Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Autoclavable Breather Bag for Isolators
These self-sealing breather bags offer a chevron peel and hang hole to suspend previously steam sterilized pouches in an isolator for VHP decontamination of outer packaging.
Marca:  Keystone Cleanroom Products™ BBMGTVKSS1020HH
Detalles adicionales : Peso : 10.43620kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17736929
  • 2460.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Construcción de película Tyvek™ y polietileno para alta resistencia y barrera microbiana excepcional que no absorbe ni adsorbe VHP
  • Diseñado para esterilización por vapor, pero también funciona con radiación gamma, EtO y VHP
  • Cierres separables sin fibra
  • Alta claridad para la visibilidad del producto
  • Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
  • Fabricado y empaquetado en una sala limpia certificada ISO 6
  • Funciona con selladores de banda continua y de pulso
  • Mejora la eficacia del almacén de piezas de repuesto
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
4,97 L
Sellado automático
Sí
Tyvek
203 μm
Vapor, EtO, radiación gamma, VHP
20 in
10 in
168 oz
COC
Blanco
Aislador
No estéril
Sí
8 mil
50,8 cm
25,4 cm