missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AUH Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
193.00€ - 463.00€
Especificaciones
| Antígeno | AUH |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18680092
|
Novus Biologicals
NBP2-92807-0.02ml |
0.02 mL |
193.00€
0.02 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18655702
|
Novus Biologicals
NBP2-92807-0.1ml |
0.1 mL |
463.00€
0.01 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
AUH Polyclonal antibody specifically detects AUH in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| AUH | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| metabolism | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 549 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 3-methylglutaconyl-CoA hydratase, AU RNA binding protein/enoyl-CoA hydratase, AU RNA binding protein/enoyl-Coenzyme A hydratase, AU RNA-binding protein/enoyl-Coenzyme A hydratase, AU-binding protein/enoyl-CoA hydratase, AU-specific RNA-binding enoyl-CoA hydratase, EC 4.2.1.18, methylglutaconyl-CoA hydratase, mitochondrial | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 68-339 of human AUH (NP_001689.1). SSEMKTEDELRVRHLEEENRGIVVLGINRAYGKNSLSKNLIKMLSKAVDALKSDKKVRTIIIRSEVPGIFCAGADLKERAKMSSSEVGPFVSKIRAVINDIANLPVPTIAAIDGLALGGGLELALACDIRVAASSAKMGLVETKLAIIPGGGGTQRLPRAIGMSLAKELIFSARVLDGKEAKAVGLISHVLEQNQEGDAAYRKALDLAREFLPQGPVAMRVAKLAINQGMEVDLVTGLAIEEACYAQTIPTKDRLEGLLAFKEKRPPRYKGE | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto